Learn More
6-ketopemetrexed, Mikromol™
Descripción
6-Ketopemetrexed
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ketopemetrexed |
| CAS | 1644287-27-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Ketopemetrexed |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 N5 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[4-[2-(2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-4,6-dioxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid, 6-Ketopemetrexed |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N5O7/c21-20-24-15-14(18(30)25-20)11(17(29)23-15)6-3-9-1-4-10(5-2-9)16(28)22-12(19(31)32)7-8-13(26)27/h1-2,4-5,11-12H,3,6-8H2,(H,22,28)(H,26,27)(H,31,32)(H4,21,23,24,25,29,30)/t11?,12-/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)C2CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4,6-dioxo-5,7-dihidro-1H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoil]amino]pentanodioico |
| Mostrar más |