Learn More
6-cetoestradiol, Mikromol™
Código de producto. 18050670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050670 100 mg 100 miligramos
18001110 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18050670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0300.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cetoestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ketoestradiol
CAS 571-92-6
Nombres de analitos o componentes 6-Ketoestradiol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Ketoestradiol, Estradiol Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihidroxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantren-6-ona
Peso molecular (g/mol) 286.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569 g/mol