Learn More
6-Keto-gestodena, TRC
Código de producto. 30399024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399024 5 mg
30407055 1 mg
30399238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1899705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2143949-52-2
Fórmula molecular C21H24O3
Peso molecular (g/mol) 324.41
Sinónimo (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-Ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-7,8,10,11,12,13,14,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6(2H,9H)-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-2,7,8,9,10,11,12,14-octahidro-1H-ciclopenta[a]fentranteno-3,6-dión
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Keto-gestodene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,8,10-11,14-16,18,24H,3,5-7,9,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1725