Learn More
6-Cetoxestradiol de Etinilo, TRC
Código de producto. 30040962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040962 10 mg 10 miligramos
30006078 50 mg 50 miligramos
17979959 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18877010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38002-18-5
Fórmula molecular C20 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 310.39
Sinónimo 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-6-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1569
Porcentaje de pureza >95%