Learn More
6-ceto dexametasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Ketodexamethasone |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Ketodexamethasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 F O6 |
| Sinónimo | 6-Ketodexamethasone, 6-Keto dexamethasone, 6-keto-Dexamethasone, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9α-Fluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,6,20-trione, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,6,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,17,24,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-8,11,12,14,15,16-hexahidro-7H-ciclopenta[a]fenantreno-3,6-diona |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |