Learn More
6-Ceto de Ciproterona Acetato, TRC
Código de producto. 30009446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009446 25 mg 25 miligramos
30007175 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18765025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17184-05-3
Fórmula molecular C24 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 398.49
Sinónimo 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 1β,2β-dihydro-17-hydroxy-, acetate (8CI), 1α,2α-Methylene-3,6,20-trioxopregna-4-en-17α-yl Acetate, 3,6,20-Trioxo-1β,2β-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4-dien-17-yl Acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Keto Cyproterone Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O5/c1-12(25)24(29-13(2)26)8-6-16-14-10-21(28)19-11-20(27)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h11,14-18H,5-10H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2093
Porcentaje de pureza >95%