Learn More
6-Keto 17Beta-Estradiol, TRC
Código de producto. 30138634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138634 25 mg 25 miligramos
30134201 100 mg 100 miligramos
30040683 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18874025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571-92-6
Fórmula molecular C18 H22 O3
Peso molecular (g/mol) 286.37
Sinónimo 6-Ketoestradiol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihidroxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidro-7H-ciclopenta[a]fenantra-6-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Ketoestradiol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1569