Learn More
Invitrogen™ 6-JOE, SE (6-Carboxy-4',5'-Dichloro-2',7'-Dimethoxyfluorescein, Succinimidyl Ester)
Código de producto. 11550156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11550156 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11550156 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C6171MP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
6-JOE, SE (6-carboxi-4',5'-dicloro-2',7'-dimetoxifluoresceína, éster de succinimidil)
This single isomer preparation of the amine-reactive dye 6-JOE, SE has fluorescence characteristics that are red-shifted as compared to fluorescein (excitation/emission is 522/550 nm) and is one of the traditional fluorophores used in automated DNA sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto 6-JOE SE
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte JOE
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Emisión 550
Excitación 522