Learn More
6-Isopropiloxi-dihidro-2H-piran-3(4H )-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Isopropyloxy-dihydro-2H-pyran-3(4H)-one |
| CAS | 65712-89-2 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Dihydro-6-(1-methylethoxy)-2H-pyran-3(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC1CCC(=O)CO1 |
| Nombre IUPAC | 6-propan-2-iloxioxan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |