Learn More
6-isopropiloxi-2H-piran-3(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Isopropyloxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| CAS | 71443-27-1 |
| Fórmula molecular | C8H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-(1-Methylethoxy)-2H-pyran-3(6H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c1-6(2)11-8-4-3-7(9)5-10-8/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC1OCC(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-propan-2-iloxi-2H-piran-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0786 |