Learn More
6-Isopropil indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Isopropyl indole |
| CAS | 32996-24-0 |
| Fórmula molecular | C11H13N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-propan-2-il-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1048 |