Learn More
6-Isopropil indol, TRC
Código de producto. 30396324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396324 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI91853850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Isopropyl indole
CAS 32996-24-0
Fórmula molecular C11H13N
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
Nombre IUPAC 6-propan-2-il-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 159.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.1048