Learn More
6-Isopropil-2-decahidronaftalenol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17904095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904095 50 mg 50 miligramos
17950425 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI86830550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34131-99-2
Fórmula molecular C13 H24 O
Peso molecular (g/mol) 196.33
Sinónimo 2-Naphthol, decahydro-6-isopropyl- (8CI), Decahydro-6-(1-methylethyl)-2-naphthalenol, 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol
Nombre IUPAC 6-propano-2-il-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftalen-2-ol
SMILES CC(C)C1CCC2CC(O)CCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O/c1-9(2)10-3-4-12-8-13(14)6-5-11(12)7-10/h9-14H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1827