Learn More
6-Isocianatocromano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10799015 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10031534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32806CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1002727-87-8
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD12198109
Clave InChI YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
PubChem CID 43811033
Nombre IUPAC 6-isocianato-3,4-dihidro-2H-cromeno
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Isocyanatochroman
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%