Learn More
6-Iodoquinazolina-4-1, TRC
Código de producto. 30400017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400017 25 g -
30391237 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71958025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16064-08-7
Fórmula molecular C8H5IN2O
Peso molecular (g/mol) 272.05
Sinónimo 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolinol, 6-Iodo-1H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Iodo-3H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolone, 6-Iodoquinazolin-4-ol
SMILES Ic1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodoquinazolin-4-one
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.9447