Learn More
Ácido 6-yodonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Iodo-nicotinic Acid |
| CAS | 13054-02-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 I N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(I)nc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-yodopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 249.006 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.929 |