Learn More
6-Iodo Diosmin, TRC
Código de producto. 30009875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009875 1 mg 1 miligramo
30011752 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7058501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1431536-92-3
Fórmula molecular C28 H31 I O15
Peso molecular (g/mol) 734.44
Sinónimo 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6-iodo-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Iododiosmin, Diosmin Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-6-iodo-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxoxloxano-2-il]oxicromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(I)c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodo Diosmin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31IO15/c1-9-20(32)23(35)25(37)27(41-9)40-8-17-21(33)24(36)26(38)28(44-17)43-16-7-15-18(22(34)19(16)29)12(31)6-14(42-15)10-3-4-13(39-2)11(30)5-10/h3-7,9,17,20-21,23-28,30,32-38H,8H2,1-2H3/t9-,17+,20-,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.0708