Learn More
6-Yodo-2-metil-1,3-benzotiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10546324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10546324 1 g 1 g
10193364 250 mg 250 miligramos
10103374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54711DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 68867-20-9
Fórmula molecular C8H6INS
Peso molecular (g/mol) 275.107
Clave InChI YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
Nombre IUPAC 6-yodo-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.11
Porcentaje de pureza 90%