Learn More
6-Iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10794763
Cambiar vista
Click to view available options
Amber Glass Bottle; 1g
Código de producto.
10794763 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Código de producto. 10794763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01311DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodo-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine
CAS 57744-67-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber Glass Bottle
Fórmula molecular C8H7IO2
Número MDL MFCD00221460
Cantidad 1g
Sinónimo 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
Clave InChI HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Nombre IUPAC 6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Peso molecular (g/mol) 262.05
PubChem CID 2776176
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.04
Porcentaje de pureza 97%