Learn More
6-Yodo-1,4-benzodioxano, 95 %, resto principalmente 5-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490651 25 g 25 g
11480651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490651 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20127.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57744-67-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57744-67-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.05
Número MDL MFCD00221460
Clave InChI HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
PubChem CID 2776176
Nombre IUPAC 6-Yodo-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
SMILES IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.25 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo Resto principalmente 5-isómero
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 95%