Learn More
6-Hidroxitriptamina Creatinina Sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxytryptamine Creatinine Sulfate |
| CAS | 39929-25-4 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O . C4 H9 N3 O2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-6-ol and sulfuric acid (1:1:1) (ACI), 1H-Indol-6-ol, 3-(2-aminoethyl)-, compd. with 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-4H-imidazol-4-one sulfate (salt) (1:1:1) (9CI), 4H-Imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl-, compd. with 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-6-ol sulfate (salt) (1:1:1) (9CI), Indol-6-ol, 3-(2-aminoethyl)-, compd. with creatinine sulfate (1:1) (7CI), 6-Hydroxytryptamine creatinine sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O.C4H9N3O2.H2O4S/c11-4-3-7-6-12-10-5-8(13)1-2-9(7)10;1-7(4(5)6)2-3(8)9;1-5(2,3)4/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)C(=N)N.NCCc1c[nH]c2cc(O)ccc12.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-(2-aminoetil)-1H-indol-6-ol; ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; Ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 405.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.1318 |