Learn More
6-Hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10436442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10436442 25 g Frasco de vidrio 25 g
10175393 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364930250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 580-16-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-16-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00047611
Clave InChI OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
PubChem CID 11374
ChEBI CHEBI:48994
Nombre IUPAC quinolin-6-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 195°C
Color Beige a gris o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, V,3, 244
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxyquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.