Learn More
ácido 6-hidroxiquinolin-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 75434-18-3 |
| Fórmula molecular | C10H7NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-hidroxiquinolin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0426 |