Learn More
6-Hidroxiquinolina-(1H)-2-una, TRC
Código de producto. 30397618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397618 250 mg 250 miligramos
30390896 1 g -
30394137 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19315-93-6
Fórmula molecular C9 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 6-hydroxy-, 2,6-Quinolinediol (7CI,8CI), 6-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 2,6-Dihydroxyquinoline, 6-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 6-Hydroxycarbostyril, 6-Hydroxyquinolin-2-one
Nombre IUPAC Quinolina-2,6-diol
SMILES Oc1ccc2nc(O)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h1-5,11H,(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477