Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-hidroxipiridina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459245 250 mg 250 miligramos
15449245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51673.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1054483-78-1 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1054483-78-1
Fórmula molecular C11H16BNO3
Peso molecular (g/mol) 221.06
Número MDL MFCD06795671
Clave InChI WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750253
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-piridin-2-ona
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 97%