Learn More
Ácido 6-hidroxipiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734872 5 g Frasco de vidrio 5 g
10862241 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19621-92-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19621-92-2
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00192220
Clave InChI VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
PubChem CID 242721
Nombre IUPAC ácido 6-oxo-1H-piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 273°C to 276°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.