Learn More
Ácido 6-hidroxinicotínico, Mikromol™
Código de producto. 30461537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461537 4 x 25 mg -
30050230 25 mg 25 miligramos
17901596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461537 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.1500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 6-hidroxinicotínico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid-6-hydroxy
CAS 5006-66-6
Nombres de analitos o componentes Nicotinic acid-6-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo-, Nicotinic acid, 1,6-dihydro-6-oxo- (8CI), Nicotinic acid, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,6-Dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-5-carboxypyridine, 2-Hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-Pyridone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyridone, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxynicotinic acid, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-Oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, NSC 35054, NSC 53377, NSC 8620
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1ccc(O)nc1
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxipiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 139.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0269 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.