Learn More
6-Hidroxinaftaleno-2-sulfónico de sal potásica, TRC
Código de producto. 30136182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136182 100 mg 100 miligramos
30135946 50 mg 50 miligramos
30012099 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH951188100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 833-66-9
Fórmula molecular C10 H7 O4 S . K
Peso molecular (g/mol) 262.3235
Nombre IUPAC potasio; 6-hidroxinaftaleno-2-sulfonato
SMILES [K+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic Acid Potassium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4S.K/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9702