Learn More
6-hidroximetilpterina, Mikromol™
Código de producto. 30051586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051586 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051586 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0621.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-hidroximetilpterina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxymethylpterin
CAS 712-29-8
Nombres de analitos o componentes 6-Hydroxymethylpterin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Hydroxymethylpterin
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1,13H,2H2,(H3,8,9,11,12,14)
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CO)cnc2N1
Nombre IUPAC 2-amino-6-(hidroximetil)-1H-pteridin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 193.16
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.06 g/mol