Learn More
6β -Hidroximetilandrosta-1,4-dieno-3,17-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Beta-hydroxymethylandrosta-1,4-dien-3,17-dione |
| CAS | 121021-51-0 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 6-(hydroxymethyl)-, (6β)-, 6β-(Hydroxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione, 6β-Hydroxymethylandrosta-1,4-diene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-19-7-5-13(22)10-17(19)12(11-21)9-14-15-3-4-18(23)20(15,2)8-6-16(14)19/h5,7,10,12,14-16,21H,3-4,6,8-9,11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(hidroximetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1882 |