Learn More
6-hidroximetil exemestano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxymethyl Exemestane |
| CAS | 152764-26-6 |
| Fórmula molecular | C20H24O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione, 6-(hydroxymethyl)-, (8R,9S,10R,13S,14S)-6-(Hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-8H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O3/c1-19-7-5-13(22)10-17(19)12(11-21)9-14-15-3-4-18(23)20(15,2)8-6-16(14)19/h5,7,9-10,14-16,21H,3-4,6,8,11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=C(CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.1725 |