Learn More
6-(Hidroximetil)benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11966791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966791 1 g 1 g
11976791 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441330010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19989-66-3
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Clave InChI OZGXSRLIKDPNMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d thiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl benzothiazole, 6-benzothiazolemethanol, benzothiazol-6-yl-methanol, benzothiazol-6-yl methanol, benzothiazole-6-methanol, benzothiazol-6-ylmethanol, 6-hydroxymethylbenzothiazole, benzo d thiazol-6-yl-methanol
PubChem CID 17860385
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-6-ilmetanol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CO)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Hydroxymethyl)benzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación