Learn More
6-Hidroximelatonina Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30390915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390915 5 mg
30398246 10 mg
30407494 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9446205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94840-69-4
Fórmula molecular C19H24N2O9
Peso molecular (g/mol) 424.4
Sinónimo 3-[2-(Acetylamino)ethyl]-5-methoxy-1H-indol-6-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-(2-acetamidoetil)-5-metaxi-1H-indol-6-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES COc1cc2c(CCNC(=O)C)c[nH]c2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxymelatonin Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O9/c1-8(22)20-4-3-9-7-21-11-6-13(12(28-2)5-10(9)11)29-19-16(25)14(23)15(24)17(30-19)18(26)27/h5-7,14-17,19,21,23-25H,3-4H2,1-2H3,(H,20,22)(H,26,27)/t14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.1482