Learn More
6-Hidroxiindol, TRC
Código de producto. 30402283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402283 2.5 g 2.50 g
30399259 500 mg -
30404812 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9539332.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-86-1
Fórmula molecular C8 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 133.1473
Sinónimo Indol-6-ol (6CI,7CI,8CI), 6-Hydroxyindole
Nombre IUPAC 1H-indol-6-ol
SMILES Oc1ccc2cc[nH]c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyindole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528