Learn More
6-Hidroxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422358 250 mg 250 miligramos
15402358 1 g 1 g
15412358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55951.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-86-1
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00152101
Clave InChI XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
Nombre IUPAC 1H-indol-6-ol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyindole
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%