Learn More
Ácido 6-hidroxiindol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 40047-23-2 |
| Fórmula molecular | C9H7NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO3/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)10-7(5)4-6/h1-4,10-11H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2ccc(O)cc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 177.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0426 |