Learn More
6-Hidroxihexilo metano-etiosulfonato, TRC
Código de producto. 30407467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407467 50 mg
30398408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94285050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212261-98-8
Fórmula molecular C7 H16 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 212.33
Nombre IUPAC 6-metilsulfonilsulfanilhexan-1-ol
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O3S2/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0541