Learn More
6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O3S2/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0541 |