Learn More
El ácido 6-hidroxihexanoico, 95 %, puede cont. cantidades variables de dímero, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 6-hidroxihexanoico actúa como un reactivo útil en química sintética. Se utiliza como precursor para preparar monómeros activos de superficie.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxyhexanoic acid |
| Punto de fusión | 38°C to 40°C |
| Densidad | 1.08 |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | puede cont. cantidades variables de dímero |
| Fórmula lineal | HO(CH2)5CO2H |
| Índice de refracción | 1.456 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.16 |
| Porcentaje de pureza | 95% |