Learn More
El ácido 6-hidroxihexanoico, 95 %, puede cont. cantidades variables de dímero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476646 1 g 1 g
11486646 5 g 5 g
11496646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24857.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    50.65€ / 1 g
    Ahorro 5.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-hidroxihexanoico actúa como un reactivo útil en química sintética. Se utiliza como precursor para preparar monómeros activos de superficie.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-25-9
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00046560
Clave InChI IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxihexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyhexanoic acid
Punto de fusión 38°C to 40°C
Densidad 1.08
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo puede cont. cantidades variables de dímero
Fórmula lineal HO(CH2)5CO2H
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid