Learn More
6-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455967 1 g 1 g
11465967 5 g 5 g
11475967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25016.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6665-83-4 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6665-83-4
Fórmula molecular C15H10O3
Peso molecular (g/mol) 238.242
Número MDL MFCD00017329
Clave InChI GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
PubChem CID 72279
ChEBI CHEBI:34472
Nombre IUPAC 6-Hidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyflavone
Punto de fusión 234°C to 236°C
Cantidad 1 g
Beilstein 15827
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 98%