Learn More
6-Hidroxicriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxychrysene |
| CAS | 37515-51-8 |
| Fórmula molecular | C18 H12 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6-Chrysenol (6CI, 7CI, 9CI, ACI), 6-Hydroxychrysene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12O/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11,19H |
| SMILES | Oc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | Crisen-6-OL |
| Peso molecular (g/mol) | 244.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0888 |