Learn More
Ácido 6-hidroxicaproico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478518 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13478518 25 g Frasco de vidrio 25 g
10652952 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525681 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478518 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342240250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-25-9
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00046560
Clave InChI IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxihexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxycaproic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 40.0°C
Color Blanco
Densidad 0.9810g/mL
Punto de ebullición 113.0°C to 116.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OH(CH2)5COOH
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.981
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxycaproic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.