Learn More
6-hidroxiaminopurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxyaminopurine |
| CAS | 5667-20-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Hydroxy-9H-purin-6-amine, N6-Hydroxyadenine, NSC 516286, HAP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O\N=C\1/NC=Nc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | (NZ)-N-(1,9-dihidropurin-6-ilideno)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.049 |