Learn More
6-Hidroxi Varfarina, TRC
Código de producto. 30133758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133758 25 mg 25 miligramos
17904665 5 mg 5 miligramos
17971505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99612025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17834-02-5
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,6-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,6-dihydroxy- (8CI), 6-Hydroxywarfarin
Nombre IUPAC 4,6-dihidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromeno-2-una
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2cc(O)ccc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Warfarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)15-10-13(21)7-8-16(15)24-19(17)23/h2-8,10,14,21-22H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998