Learn More
Hidrato de sal disódica de beta-D-glucurónido D de 6-hidroxiwarfarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy Warfarin beta-D-Glucuronide D Disodium Salt Hydrate |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Hydroxy Warfarin beta-D-Glucuronide D Disodium Salt Hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25H22Na2O11 •xH2O |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-6-ylβ-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24O11.2Na/c1-11(26)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(27)15-10-13(7-8-16(15)35-24(17)33)34-25-21(30)19(28)20(29)22(36-25)23(31)32;;/h2-8,10,14,19-22,25,27-30H,9H2,1H3,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14?,19-,20-,21+,22-,25+;;/m0../s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=C(O1)C(C(C2=CC=CC=C2)CC(C)=O)=C(O[Na])C3=C1C=CC(O[C@@H]4O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3 |
| Industry Type | Forensics |
| Peso molecular (g/mol) | 544.421802 |
| Mostrar más |