Learn More
Hidrato de sal disódica de beta-D-glucurónido D de 6-hidroxiwarfarina, TRC
Código de producto. 30404640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404640 1 mg 1 miligramo
30390019 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9961101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy Warfarin beta-D-Glucuronide D Disodium Salt Hydrate
Nombres de analitos o componentes 6-Hydroxy Warfarin beta-D-Glucuronide D Disodium Salt Hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25H22Na2O11 •xH2O
Sinónimo 4-Hydroxy-2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-6-ylβ-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O11.2Na/c1-11(26)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(27)15-10-13(7-8-16(15)35-24(17)33)34-25-21(30)19(28)20(29)22(36-25)23(31)32;;/h2-8,10,14,19-22,25,27-30H,9H2,1H3,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/t14?,19-,20-,21+,22-,25+;;/m0../s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(O1)C(C(C2=CC=CC=C2)CC(C)=O)=C(O[Na])C3=C1C=CC(O[C@@H]4O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 544.421802