Learn More
6α -hidroxi-testosterona 17-undecanoato, TRC
Código de producto. 30457086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457086 1 mg 1 miligramo
30456329 10 mg 10 miligramos
30453372 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT6510301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Nombres de analitos o componentes 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C30H48O4
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(33)34-27-14-13-23-22-20-26(32)25-19-21(31)15-17-29(25,2)24(22)16-18-30(23,27)3/h19,22-24,26-27,32H,4-18,20H2,1-3H3/t22-,23-,24-,26-,27-,29+,30-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC2)=O
Nombre IUPAC (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il undecanoato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 472.71
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.36