Learn More
6'-hidroxi-O-desmetilangolensina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6'-Hydroxy-O-desmethylangolensin |
| CAS | 153409-52-0 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Hydroxy-O-demethylangolesin, 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O5/c1-8(9-2-4-10(16)5-3-9)15(20)14-12(18)6-11(17)7-13(14)19/h2-8,16-19H,1H3 |
| SMILES | CC(C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-hidroxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.269 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.084 |