Learn More
Ácido 6-hidroxinicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nicotinic acid-6-hydroxy |
| CAS | 5006-66-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo-, Nicotinic acid, 1,6-dihydro-6-oxo- (8CI), Nicotinic acid, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,6-Dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-5-carboxypyridine, 2-Hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-Pyridone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyridone, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxynicotinic acid, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-Oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid, NSC 35054, NSC 53377, NSC 8620 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)nc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-hidroxipiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0269 |